Drukuj
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego 99+% for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
327721000 327725000
ACRO327721000EA 463 PLN
ACRO327721000 ACRO327725000
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego 99+% for biochemistry
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego
Formuła: C₈H₁₉NO₅
MW: 209.24 g/mol
Temp. topnienia: 103…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002853
Numer CAS: 6976-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 230-237-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (1.0 M in water at 20°C) Clear colorless
UV at 340 nm A: ≤0.02
pH 8.8 to 11.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm