Drukuj
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
168871000 168870025 168875000
ACRO168871000EA 901 PLN
ACRO168871000 ACRO168870025 ACRO168875000
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego 99+%
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego
Formuła: C₈H₁₉NO₅
Temp. topnienia: 103…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002853
Numer CAS: 6976-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 230-237-7
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥99.0 %