Drukuj
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
163821000 163820025 163825000
ACRO163821000EA 365 PLN
ACRO163821000 ACRO163820025 ACRO163825000
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego 98%
bis(2-hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metanowego
Formuła: C₈H₁₉NO₅
MW: 209.24 g/mol
Temp. topnienia: 103…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002853
Numer CAS: 6976-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 230-237-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %