2-(Dimetyloamino)etanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N,N-Dimetyloetanoloamina
MQ100
38990-1L
38990-250ML
SIAL38990-1LEA
289
PLN
SIAL38990-1L
SIAL38990-250ML
2-(Dimetyloamino)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(Dimetyloamino)etanol
Formuła:
C₄H₁₁NO MW: 89.14 g/mol Temp. Wrzenia: 132…135 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –59 °C Gęstość: 0.8871 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 39 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002846 Numer CAS: 108-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-542-8 Jednostka: 2051 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,02863 |