2-(Dimetyloamino)etanol 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N,N-Dimetyloetanoloamina
B23616.AK
B23616.AU
B23616.AKEA
245
PLN
B23616.AK
B23616.AU
2-(Dimetyloamino)etanol 99
2-(Dimetyloamino)etanol
Purity: 99+%
CAS No.: 108-01-0
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4295
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -60°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 1209235
Merck Reference: 14,2843
UN No.: 2051
MDL No.: MFCD00002846
Formuła:
C₄H₁₁NO MW: 89.14 g/mol Temp. Wrzenia: 134…136 °C Temp. topnienia: –60 °C Gęstość: 0.886 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002846 Numer CAS: 108-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-542-8 Jednostka: 2051 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,02863 |