Drukuj
2-(Dimetyloamino)etanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dimetyloetanoloamina
116180010 116182500 116180250 116180051
ACRO116180010EA 330 PLN
ACRO116180010 ACRO116182500 ACRO116180250 ACRO116180051
2-(Dimetyloamino)etanol 99%
2-(Dimetyloamino)etanol
Formuła: C₄H₁₁NO
MW: 89.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 139 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.888 g/cm³
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002846
Numer CAS: 108-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-542-8
Jednostka: 2051
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,02863
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.885 to 0.889
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g
Aldehyde (HCHO) ≤0.002 %
Methanol ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance Passes test