Drukuj
2-(Dietyloamino)etanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dietyloetanoloamina
M-Clarity™ quality level = MQ100
471321-100ML 471321-18L 471321-2L 471321-500ML
SIAL471321-100MLEA 196 PLN
SIAL471321-100ML SIAL471321-18L SIAL471321-2L SIAL471321-500ML
2-(Dietyloamino)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(Dietyloamino)etanol
Formuła: C₆H₁₅NO
Temp. Wrzenia: 162 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0,8921 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002850
Numer CAS: 100-37-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-845-2
Jednostka: 2686
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,03139