Drukuj
2-(Dietyloamino)etanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dietyloetanoloamina
114330010 114330025 114330100
ACRO114330010EA 182 PLN
ACRO114330010 ACRO114330025 ACRO114330100
2-(Dietyloamino)etanol 99%
2-(Dietyloamino)etanol
Formuła: C₆H₁₅NO
MW: 117.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 161 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 51.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002850
Numer CAS: 100-37-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-845-2
Jednostka: 2686
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,03139
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA