Drukuj
1-(Dimetyloamino)propan-2-ol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dimethyl-1-amino-2-propanol, Dimepranol, N,N-Dimethylisopropanolamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03247.0100 8.03247.0500
8.03247.0100EA 155 PLN
8.03247.0100 8.03247.0500
1-(Dimetyloamino)propan-2-ol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-(Dimetyloamino)propan-2-ol
Formuła: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 125…127 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 26
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004532
Numer CAS: 108-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-556-4
Jednostka: 2734
ADR: 8 (3) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -85 °C
Molar Mass 103.16 g/mol
Boiling Point 125 - 127 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 17.5 hPa (20 °C)
Flash Point 26 °C
Refractive Index 1.4193 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.7 - 11.1 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C