1-(Dimetyloamino)propan-2-ol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N,N-Dimethyl-1-amino-2-propanol, Dimepranol, N,N-Dimethylisopropanolamine
B24234.0B
B24234.30
B24234.0BEA
578
PLN
B24234.0B
B24234.30
1-(Dimetyloamino)propan-2-ol 99%
1-(Dimetyloamino)propan-2-ol
Purity: 99%
CAS No.: 108-16-7
Molecular Formula: C5H13NO
Formula Weight: 103.16
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4195
Odour: Amine-like
pH: 11
Melting Point: -85°
Boiling Point: 123-126°
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00004532
Formuła:
C₅H₁₃NO MW: 103.16 g/mol Temp. Wrzenia: 123…126 °C Temp. topnienia: –85 °C Gęstość: 0.85 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004532 Numer CAS: 108-16-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-556-4 Jednostka: 2734 ADR: 8 II |