Drukuj
1-(Dimetyloamino)propan-2-ol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dimethyl-1-amino-2-propanol, Dimepranol, N,N-Dimethylisopropanolamine
115870010 115872500
ACRO115870010EA 498 PLN
ACRO115870010 ACRO115872500
1-(Dimetyloamino)propan-2-ol 99%
1-(Dimetyloamino)propan-2-ol
Formuła: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 125…127 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0.85 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004532
Numer CAS: 108-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-556-4
Jednostka: 2734
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4183 to 1.4203 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %