Drukuj
2-(Dimetyloamino)etyloamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dimethylethylenediamine, asym. Dimethylethylendiamine, unsym-Dimethylethylenediamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-dimethylaminoethane, 2-Dimethylaminoethylamine, 2-Aminoethyldimethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03779.0100 8.03779.9022
8.03779.0100EA 274 PLN
8.03779.0100 8.03779.9022
2-(Dimetyloamino)etyloamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-(Dimetyloamino)etyloamina
Formuła: C₄H₁₂N₂
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼106 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.804 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008175
Numer CAS: 108-00-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-541-2
Jednostka: 2733
ADR: 3 (8) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 107 - 109 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 12.5 °C
Explosion Limit 1.3 - 10.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 11.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C