2-(Dimetyloamino)etyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N,N-Dimethylethylenediamine, asym. Dimethylethylendiamine, unsym-Dimethylethylenediamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-dimethylaminoethane, 2-Dimethylaminoethylamine, 2-Aminoethyldimethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 108-00-9
Molecular Formula: C4H12N2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point:
Formuła:
C₄H₁₂N₂ MW: 88.15 g/mol Temp. Wrzenia: 107 °C Temp. topnienia: < –70 °C Gęstość: 0.810 Temp. Zapłonu: 12 °C (53 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008175 Numer CAS: 108-00-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-541-2 ADR: 3 II |