Drukuj
2-(Dimetyloamino)etyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dimethylethylenediamine, asym. Dimethylethylendiamine, unsym-Dimethylethylenediamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-dimethylaminoethane, 2-Dimethylaminoethylamine, 2-Aminoethyldimethylamine
116201000 116200250 116205000
ACRO116201000EA 404 PLN
ACRO116201000 ACRO116200250 ACRO116205000
2-(Dimetyloamino)etyloamina 99%
2-(Dimetyloamino)etyloamina
Formuła: C₄H₁₂N₂
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 105.5…107 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008175
Numer CAS: 108-00-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-541-2
Jednostka: 2734
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %