Drukuj
Tripropyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
143979-18L 143979-25ML 143979-2L 143979-500ML
SIAL143979-18LEA 2660 PLN
SIAL143979-18L SIAL143979-25ML SIAL143979-2L SIAL143979-500ML
Tripropyloamina, Sigma-Aldrich®
Tripropyloamina
Formuła: C₉H₂₁N
Temp. Wrzenia: 156 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –94 °C
Gęstość: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009363
Numer CAS: 102-69-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-047-7
Jednostka: 2260
ADR: 3,III