Tripropyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10285.K2
A10285.AK
A10285.K2EA
761
PLN
A10285.K2
A10285.AK
Tripropyloamina 98%
Tripropyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 102-69-2
Molecular Formula: C9H21N
Formula Weight: 143.27
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4160
Odour: Amine-like
Melting Point: -93°
Boiling Point: 156°
UN No.: 2260
MDL No.: MFCD00009363
Formuła:
C₉H₂₁N Temp. Wrzenia: 156 °C Temp. topnienia: –93 °C Gęstość: 0,755 Temp. Zapłonu: 34 °C (93 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009363 Numer CAS: 102-69-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-047-7 Jednostka: 2260 ADR: 3,III |