Drukuj
N,N-Dimetylooktyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dimethyloctan-1-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
256226-25ML 256226-5ML
SIAL256226-25MLEA 399 PLN
SIAL256226-25ML SIAL256226-5ML
N,N-Dimetylooktyloamina, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetylooktyloamina
Formuła: C₁₀H₂₃N
Temp. Wrzenia: 195 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 0,765 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009558
Numer CAS: 7378-99-6
Numer WE (dawny EINECS): 230-939-3
Jednostka: 2922
ADR: 8,II