N,N-Dimetylooktyloamina 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N,N-Dimethyloctan-1-amine
A12546.09
A12546.18
A12546.30
A12546.09EA
254
PLN
A12546.09
A12546.18
A12546.30
N,N-Dimetylooktyloamina 95%
N,N-Dimetylooktyloamina
Purity: 95%
CAS No.: 7378-99-6
Molecular Formula: CH3(CH2)7N(CH3)2
Formula Weight: 157.30
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4243
Melting Point: -57°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1698081
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00009558
Formuła:
C₁₀H₂₃N Temp. Wrzenia: 195 °C Temp. topnienia: –57 °C Gęstość: 0,765 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009558 Numer CAS: 7378-99-6 Numer WE (dawny EINECS): 230-939-3 Jednostka: 2922 ADR: 8,III |