Drukuj
N,N-Dimetylooktyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dimethyloctan-1-amine
225290250 225295000 225290025
ACRO225290250EA 328 PLN
ACRO225290250 ACRO225295000 ACRO225290025
N,N-Dimetylooktyloamina 97%
N,N-Dimetylooktyloamina
Formuła: C₁₀H₂₃N
Temp. Wrzenia: 195 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 0,765 g/cm³
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009558
Numer CAS: 7378-99-6
Numer WE (dawny EINECS): 230-939-3
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (C8-chains)
Color scale ≤30 APHA
Titration with HClO4 ≥96.0 %