Drukuj
N,N-Dimetyloheksyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dimethylhexan-1-amine
314740050 314740250
ACRO314740050EA 332 PLN
ACRO314740050 ACRO314740250
N,N-Dimetyloheksyloamina 99%
N,N-Dimetyloheksyloamina
Formuła: C₈H₁₉N
MW: 129.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 146…150 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.744 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009522
Numer CAS: 4385-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-491-8
Jednostka: 2734
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4126 to 1.4146 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %