Drukuj
N,N-Dimetylododecyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
284386-1L 284386-250ML
SIAL284386-1LEA 2810 PLN
SIAL284386-1L SIAL284386-250ML
N,N-Dimetylododecyloamina, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetylododecyloamina
Formuła: C₁₄H₃₁N
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0,787 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008970
Numer CAS: 112-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-943-8
Jednostka: 2735
ADR: 8,II