N,N-Dimetylododecyloamina ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24145.0B
B24145.18
B24145.30
B24145.0BEA
2540
PLN
B24145.0B
B24145.18
B24145.30
N,N-Dimetylododecyloamina ≥90%
N,N-Dimetylododecyloamina
Purity: 90+%
CAS No.: 112-18-5
Molecular Formula: CH3(CH2)11N(CH3)2
Formula Weight: 213.41
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.4375
Melting Point: -20°
Boiling Point: 110-112°/3mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008970
Formuła:
C₁₄H₃₁N Temp. Wrzenia: 110…112 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 0,787 Temp. Zapłonu: 118 °C (244 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008970 Numer CAS: 112-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-943-8 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |