Drukuj
N,N-Dimetylododecyloamina 95% pract.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
408290010 408292500
ACRO408290010EA 3910 PLN
ACRO408290010 ACRO408292500
N,N-Dimetylododecyloamina 95% pract.
N,N-Dimetylododecyloamina
Formuła: C₁₄H₃₁N
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0,787 g/cm³
Temp. Zapłonu: 118 °C
Numer MDL: MFCD00008970
Numer CAS: 112-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-943-8
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 % (Dodecyl)
Color scale ≤30 APHA
Titration ≥94 % (Tertiary amine)