Drukuj
trietanoloamina reagent analityczny, Millipore®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08379.0250 1.08379.1000 1.08379.9025
1.08379.0250EA 246 PLN
1.08379.0250 1.08379.1000 1.08379.9025
trietanoloamina reagent analityczny, Millipore®
trietanoloamina
Formuła: C₆H₁₅NO₃
Temp. Wrzenia: 335,4 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002855
Numer CAS: 102-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-049-8
Klasyfikacja Merck : 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM