Drukuj
trietanoloamina, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
7078.1000EA 402 PLN
7078.1000 7078.2500 7078.9025
trietanoloamina, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
trietanoloamina
Formuła: C₆H₁₅NO₃
Temp. Wrzenia: 335,4 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002855
Numer CAS: 102-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-049-8
Klasyfikacja Merck : 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 103.0 %
Appearance of solution passes test
Density (g/ml) at 25°C 1.117 - 1.125
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Sulfated Ash max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.2 %