Drukuj
trietanoloamina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
421630010 421630025 421631000 421630250
ACRO421630010EA 523 PLN
ACRO421630010 ACRO421630025 ACRO421631000 ACRO421630250
trietanoloamina 99+%
trietanoloamina
Formuła: C₆H₁₅NO₃
Temp. Wrzenia: 360 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 21 °C
Gęstość: 1,1245 g/cm³
Temp. Zapłonu: 190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002855
Numer CAS: 102-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-049-8
Klasyfikacja Merck : 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥99.0 %