acetal dimetylowy N,N-dimetyloformamidu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
A15350.22
A15350.14
A15350.36
A15350.22EA
1320
PLN
A15350.22
A15350.14
A15350.36
acetal dimetylowy N,N-dimetyloformamidu ≥97%
acetal dimetylowy N,N-dimetyloformamidu
Purity: 97%
CAS No.: 4637-24-5
Molecular Formula: (CH3)2NCH(OCH3)2
Formula Weight: 119.16
Flash Point: 7°(45°F)
Refractive Index: 1.3972
Melting Point: -85°
Boiling Point: 102-104°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008482
Formuła:
C₅H₁₃NO₂ MW: 119.16 g/mol Temp. Wrzenia: 102…104 °C Temp. topnienia: –85 °C Gęstość: 0.897 Temp. Zapłonu: 7 °C (45 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008482 Numer CAS: 4637-24-5 Numer WE (dawny EINECS): 225-063-3 ADR: 3 II |