Drukuj
acetal dimetylowy N,N-dimetyloformamidu ca. 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
161251000 161255000 161250250
ACRO161251000EA 1170 PLN
ACRO161251000 ACRO161255000 ACRO161250250
acetal dimetylowy N,N-dimetyloformamidu ca. 97%
acetal dimetylowy N,N-dimetyloformamidu
Formuła: C₅H₁₃NO₂
MW: 119.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 102
Gęstość: 0.89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Numer MDL: MFCD00008482
Numer CAS: 4637-24-5
Numer WE (dawny EINECS): 225-063-3
Jednostka: 1993
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -53° to -63° (20°C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3)