Acetal dietylowy N,N-dimetyloformamidu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
L00205.09
L00205.18
L00205.09EA
273
PLN
L00205.09
L00205.18
Acetal dietylowy N,N-dimetyloformamidu 95%
Acetal dietylowy N,N-dimetyloformamidu
Purity: 95%
CAS No.: 1188-33-6
Molecular Formula: (CH3)2NCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 147.22
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.3990
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 741889
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009227
Formuła:
C₇H₁₇NO₂ MW: 147.22 g/mol Temp. Wrzenia: 134…136 °C Gęstość: 0.859 Temp. Zapłonu: 17 °C (62 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009227 Numer CAS: 1188-33-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-707-9 ADR: 3 II |