Drukuj
Acetal di-tert-butylowo N,N-dimetyloformamidowy ≥90.0% for GC derivatisation, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,1-Bis(1,1-dimethylethoxy)-N,N,N-trimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
40263-10ML-F 40263-50ML-F
SIAL40263-10ML-FEA 1720 PLN
SIAL40263-10ML-F SIAL40263-50ML-F
Acetal di-tert-butylowo N,N-dimetyloformamidowy ≥90.0% for GC derivatisation, Sigma-Aldrich®
Acetal di-tert-butylowo N,N-dimetyloformamidowy
Formuła: C₁₁H₂₅NO₂
MW: 203.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 91…93 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00015002
Numer CAS: 36805-97-7
Numer WE (dawny EINECS): 253-222-7