Drukuj
Acetal di-tert-butylowo N,N-dimetyloformamidowy tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1-Bis(1,1-dimethylethoxy)-N,N,N-trimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
L00431.06 L00431.14
L00431.06EA 833 PLN
L00431.06 L00431.14
Acetal di-tert-butylowo N,N-dimetyloformamidowy tech. 90%, Technical Grade
Acetal di-tert-butylowo N,N-dimetyloformamidowy
Purity: 90% CAS No.: 36805-97-7 Molecular Formula: C11H25NO2 Formula Weight: 203.33 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4120 Boiling Point: 75-77°/12mm Beilstein Reference: 969629 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00015002
Formuła: C₁₁H₂₅NO₂
MW: 203.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 75…77 °C (12 mmHg)
Gęstość: 0.850
Temp. Zapłonu: 33 °C (91 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015002
Numer CAS: 36805-97-7
Numer WE (dawny EINECS): 253-222-7
Jednostka: 1993
ADR: 3 III