Kwas jodooctowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 64-69-7
Molecular Formula: ICH2CO2H
Formula Weight: 185.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Boiling Point: 208° dec.
Beilstein Reference: 1739079
Merck Reference: 14,5025
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00002685
Formuła:
C₂H₃IO₂ Temp. Wrzenia: 208 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 79…82 °C Gęstość: 2,2694 g/cm³ (85 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002685 Numer CAS: 64-69-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-590-1 Jednostka: 2923 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,5025 |