Drukuj
Kwas jodooctowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
122280250 122280500 122281000
ACRO122280250EA 426 PLN
ACRO122280250 ACRO122280500 ACRO122281000
Kwas jodooctowy 97%
Kwas jodooctowy
Formuła: C₂H₃IO₂
Temp. Wrzenia: 262 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 79…83 °C
Gęstość: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002685
Numer CAS: 64-69-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-590-1
Jednostka: 2923
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 13,05047
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 83 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %