Drukuj
Jodoacetamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Iodoacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ300
I6125-25G I6125-100G I6125-10G I6125-1KG I6125-5G
SIALI6125-25GEA 828 PLN
SIALI6125-25G SIALI6125-100G SIALI6125-10G SIALI6125-1KG SIALI6125-5G
Jodoacetamid, Sigma-Aldrich®
Jodoacetamid
Formuła: ICH₂CONH₂
MW: 184.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Temp. topnienia: 91…94 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008028
Numer CAS: 144-48-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-630-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III