Drukuj
Jodoacetamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Iodoacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ300
I1149-100G I1149-25G I1149-5G
SIALI1149-100GEA 6200 PLN
SIALI1149-100G SIALI1149-25G SIALI1149-5G
Jodoacetamid, Sigma-Aldrich®
Jodoacetamid
Formuła: ICH₂CONH₂
MW: 184.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Temp. topnienia: 91…94 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008028
Numer CAS: 144-48-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-630-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III