Drukuj
Jodoacetamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Iodoacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04744.0025 8.04744.0100 8.04744.1000 8.04744.2500
8.04744.0025EA 280 PLN
8.04744.0025 8.04744.0100 8.04744.1000 8.04744.2500
Jodoacetamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Jodoacetamid
Formuła: ICH₂CONH₂
MW: 184.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Temp. topnienia: 91…94 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008028
Numer CAS: 144-48-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-630-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 91 - 94 °C
Molar Mass 184.96 g/mol
Hill Formula C2H4INO
Chemical Formula ICH2CONH2