Drukuj
Jodoacetonitryl 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Iodoacetonitrile
122290050 122290250
ACRO122290050EA 597 PLN
ACRO122290050 ACRO122290250
Jodoacetonitryl 95%
Jodoacetonitryl
Formuła: C₂H₂IN
MW: 166.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 182…184 °C (720 mmHg)
Gęstość: 2.3 g/cm³
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001886
Numer CAS: 624-75-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-860-0
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %