Drukuj
Jodoetan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
I7780-100G I7780-500G I7780-5G
SIALI7780-100GEA 397 PLN
SIALI7780-100G SIALI7780-500G SIALI7780-5G
Jodoetan, Sigma-Aldrich®
Jodoetan
Formuła: C₂H₅I
MW: 155.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 72
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 1.936 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 53
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001091
Numer CAS: 75-03-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-833-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03846