Drukuj
2-Jodopropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isopropyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
148938-100G 148938-500G 148938-5G
SIAL148938-100GEA 288 PLN
SIAL148938-100G SIAL148938-500G SIAL148938-5G
2-Jodopropan, Sigma-Aldrich®
2-Jodopropan
Formuła: C₃H₇I
Temp. Wrzenia: 90 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001071
Numer CAS: 75-30-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-859-3
Jednostka: 2392
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05234