Drukuj
2-Jodobutan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
244325-100G 244325-5G
SIAL244325-100GEA 478 PLN
SIAL244325-100G SIAL244325-5G
2-Jodobutan, Sigma-Aldrich®
2-Jodobutan
Formuła: C₄H₉I
Temp. Wrzenia: 119 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –104 °C
Gęstość: 1,6263 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001072
Numer CAS: 513-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-163-1
Jednostka: 2390
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,01573