Drukuj
1-Jodopentan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
241946-100G 241946-25G
SIAL241946-100GEA 353 PLN
SIAL241946-100G SIAL241946-25G
1-Jodopentan, Sigma-Aldrich®
1-Jodopentan
Formuła: C₅H₁₁I
Temp. Wrzenia: 157 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001100
Numer CAS: 628-17-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-030-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III