Drukuj
1-Jodoheksadekan ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Stabilizacja: Stabilised with copper
A12977.14 A12977.22 A12977.30
A12977.14EA 350 PLN
A12977.14 A12977.22 A12977.30
1-Jodoheksadekan ≥98% stabilised
1-Jodoheksadekan
Stabilized with copper
Formuła: C₁₆H₃₃I
Temp. Wrzenia: 206…207 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 21…23 °C
Gęstość: 1,121
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001089
Numer CAS: 544-77-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-879-4
Jednostka: 3082
ADR: 9,III