Drukuj
1,5-Dijodopentan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
252131-100G 252131-25G
SIAL252131-100GEA 960 PLN
SIAL252131-100G SIAL252131-25G
1,5-Dijodopentan, Sigma-Aldrich®
1,5-Dijodopentan
Formuła: C₅H₁₀I₂
Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9 °C
Gęstość: 2,195 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001101
Numer CAS: 628-77-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-054-1