Drukuj
1,2-Dijodoetan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
D122807-100G D122807-25G
SIALD122807-100GEA 972 PLN
SIALD122807-100G SIALD122807-25G
1,2-Dijodoetan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dijodoetan
Formuła: C₂H₄I₂
Temp. Wrzenia: 206 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 80…82 °C
Gęstość: 2,132 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001093
Numer CAS: 624-73-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-859-5