Drukuj
Silver trifluoromethanesulphonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Silver trifluoromethanesulphonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulphonic acid silver salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14325.0005 8.14325.0025
8.14325.0005EA 425 PLN
8.14325.0005 8.14325.0025
Silver trifluoromethanesulphonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Silver trifluoromethanesulphonate
Formuła: CAgF₃O₃S
Temp. topnienia: 356 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013226
Numer CAS: 2923-28-6
Numer WE (dawny EINECS): 220-882-2
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 356 °C
Molar Mass 256.94 g/mol