Drukuj
Silver trifluoromethanesulphonate 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Silver trifluoromethanesulphonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulphonic acid silver salt
175200100 175200250 175201000
ACRO175200100EA 802 PLN
ACRO175200100 ACRO175200250 ACRO175201000
Silver trifluoromethanesulphonate 99+%
Silver trifluoromethanesulphonate
Formuła: CAgF₃O₃S
Temp. topnienia: 356 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013226
Numer CAS: 2923-28-6
Numer WE (dawny EINECS): 220-882-2
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %