Sodium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20776.06
B20776.22
B20776.14
B20776.06EA
437
PLN
B20776.06
B20776.22
B20776.14
Sodium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Sodium trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 2926-30-9
Molecular Formula: CF3SO3Na
Formula Weight: 172.06
Melting Point: 251-255°
Beilstein Reference: 3728797
Formuła:
CF₃NaO₃S Temp. topnienia: 251…255 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061607 Numer CAS: 2926-30-9 |