Drukuj
Trifluoromethanesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Trifluoromethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
347817-5G 347817-25G
SIAL347817-5GEA 204 PLN
SIAL347817-5G SIAL347817-25G
Trifluoromethanesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic acid
Formuła: CHF₃O₃S
MW: 150.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 162
Temp. topnienia: 35
Gęstość: 1.69 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00007514
Numer CAS: 1493-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-087-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II