Trifluoromethanesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
Trifluoromethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
158534-10G
158534-50G
158534-100G
SIAL158534-10GEA
306
PLN
SIAL158534-10G
SIAL158534-50G
SIAL158534-100G
Trifluoromethanesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic acid
Formuła:
CHF₃O₃S Temp. Wrzenia: 162 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 35 °C Gęstość: 1,69 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00007514 Numer CAS: 1493-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 216-087-5 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |