Drukuj
Trifluoromethanesulphonic acid do syntezy
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21166.0025EA 510 PLN
8.21166.0025 8.21166.0031 8.21166.1000 8.21166.0100 8.21166.9999 8.21166.0106
Trifluoromethanesulphonic acid do syntezy
Trifluoromethanesulphonic acid
Formuła: CHF₃O₃S
MW: 150,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 162 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 35 °C
Gęstość: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007514
Numer CAS: 1493-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-087-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Molar Mass 150.08 g/mol
Boiling Point 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (55 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O)